2-Amino-4-chlorthiophenol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-3-chlor-6-mercaptobenzol, 2-Amino-4-chlorbenzolthiol, 2-Amino-4-chlorphenylmercaptan, 5-Chlor-2-mercaptoanilin
B25640.06 B25640.14
B25640.06EA 69.1 EUR
B25640.06 B25640.14
2-Amino-4-chlorthiophenol 96%
2-Amino-4-chlorthiophenol
Purity: 96% CAS No.: 1004-00-8 Molecular Formula: C6H6ClNS Formula Weight: 159.64 Odour: Unpleasant Melting Point: 52-59° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00792528
Formel: C₆H₆ClNS
Molecular Weight: 159.64 g/mol
Schmelzpunkt: 52…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792528
CAS-Nummer: 1004-00-8
ADR: 8 III