2,4-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2,6-difluoranisol
H26489.03 H26489.06
H26489.03EA 73.9 EUR
H26489.03 H26489.06
2,4-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
2,4-Difluor-3-methoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 886499-08-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5130
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115929
CAS-Nummer: 886499-08-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III