2,6-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-2,4-difluoranisol
H26631.03
H26631.06
H26631.03EA
179
EUR
H26631.03
H26631.06
2,6-Difluor-3-methoxyanilin ≥97%
2,6-Difluor-3-methoxyanilin
Purity: 97%
CAS No.: 144851-62-7
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Refractive Index: 1.5235
Formel:
C₇H₇F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115898 CAS-Nummer: 144851-62-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |