(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(S)-(-)-3-Amino-1,2-dihydroxypropan
H26743.03
H26743.06
H26743.03EA
32.8
EUR
H26743.03
H26743.06
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol 98%
(S)-(-)-3-Amino-1,2-propandiol
Purity: 98%
CAS No.: 61278-21-5
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Flash Point:
Formel:
C₃H₉NO₂ Molecular Weight: 91,11 g/mol Siedepunkt: 117…119 °C (0,4 mmHg) Schmelzpunkt: 54…56 °C Dichte: 1,175 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798260 CAS-Nummer: 61278-21-5 ADR: 8,III |