Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäuremethylester
H27297.09
H27297.03
H27297.09EA
135
EUR
H27297.09
H27297.03
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 35450-37-4
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 95-98°
MDL No.: MFCD00210463
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210463 CAS-Nummer: 35450-37-4 |