Ethylthiooxamat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31447.03 H31447.06 H31447.14
H31447.03EA 36.7 EUR
H31447.03 H31447.06 H31447.14
Ethylthiooxamat 95%
Ethylthiooxamat
Purity: 95% CAS No.: 16982-21-1 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: 61-65° MDL No.: MFCD00074903
Formel: C₄H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074903
CAS-Nummer: 16982-21-1
EINECS: 605-564-7