Brompentafluorbenzol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
107220050
107220250
107221000
ACRO107220050EA
45
EUR
ACRO107220050
ACRO107220250
ACRO107221000
Brompentafluorbenzol 99%
Brompentafluorbenzol
Formel:
C₆BrF₅ Molecular Weight: 246,96 g/mol Siedepunkt: 137 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –31 °C Dichte: 1,981 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000287 CAS-Nummer: 344-04-7 EINECS: 206-449-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to slightly colored Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.21 to 1.77 |
BSC Certification | Passes |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...