2-Brom-6-methoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31604.03
H31604.06
H31604.03EA
62.8
EUR
H31604.03
H31604.06
2-Brom-6-methoxybenzoesäure ≥98%
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 31786-45-5
Molecular Formula: C8H7BrO3
Formula Weight: 231.05
MDL No.: MFCD00800732
Formel:
C₈H₇BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00800732 CAS-Nummer: 31786-45-5 |