6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31855.03
H31855.06
H31855.03EA
116
EUR
H31855.03
H31855.06
6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd 98%
6-Brom-2,3-difluorbenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 360576-04-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD07368119
Formel:
C₇H₃BrF₂O Schmelzpunkt: 39…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368119 CAS-Nummer: 360576-04-1 |