4-Methoxyanthranilsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-methoxybenzoesäure
H32319.03 H32319.06
H32319.03EA 55 EUR
H32319.03 H32319.06
4-Methoxyanthranilsäure 96%
4-Methoxyanthranilsäure
Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 171 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00667729
CAS-Nummer: 4294-95-5