Brompentafluorbenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene

A13273.14 A13273.22 A13273.36
A13273.14EA 87.3 EUR
A13273.14 A13273.22 A13273.36
Brompentafluorbenzol ≥99%
Brompentafluorbenzol

Purity: 99% CAS No.: 344-04-7 Molecular Formula: C6BrF5 Formula Weight: 246.97 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: ca -31° Boiling Point: 136-137° Beilstein Reference: 1819390 MDL No.: MFCD00000287

Formel: C₆BrF₅
Molecular Weight: 246,96 g/mol
Siedepunkt: 136…137 °C
Schmelzpunkt: ∼–31 °C
Dichte: 1,981
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000287
CAS-Nummer: 344-04-7
EINECS: 206-449-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR