1-(Trimethylsilyl)-1-pentin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 33.7 EUR
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin
Formel: C₈H₁₆Si
Molecular Weight: 140,3 g/mol
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 0,765
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077890
CAS-Nummer: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3,III