p-Toluolsulfonsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylbenzolsulfonsäureanhydrid, Toluol-4-sulfonsäureanhydrid
L00160.06
L00160.14
L00160.06EA
51
EUR
L00160.06
L00160.14
p-Toluolsulfonsäureanhydrid ≥97%
p-Toluolsulfonsäureanhydrid
Purity: 97%
CAS No.: 4124-41-8
Molecular Formula: C14H14O5S2
Formula Weight: 326.38
Melting Point: 125-130°
Beilstein Reference: 2223702
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008548
Formel:
C₁₄H₁₄O₅S₂ Molecular Weight: 326,39 g/mol Schmelzpunkt: 125…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008548 CAS-Nummer: 4124-41-8 EINECS: 223-926-9 UN: 3261 ADR: 8,III |