4-Nitrodiphenylamin 98+%, Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Nitro-N-phenylanilin
L00728.03 L00728.06
L00728.03EA 64.4 EUR
L00728.03 L00728.06
4-Nitrodiphenylamin 98+%, Stäbe
4-Nitrodiphenylamin
Purity: 98+% CAS No.: 836-30-6 Molecular Formula: C12H10N2O2 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 132-135° Boiling Point: 211°/30mm Beilstein Reference: 2051910 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007301
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 214,22 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Flammpunkt: 190 °C (374 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007301
CAS-Nummer: 836-30-6
EINECS: 212-646-2
UN: 3077
ADR: 9,III