Butylacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Propensäurebutylester, Acrylsäurebutylester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
L03476.AEEA 24.2 EUR
L03476.AE L03476.AP L03476.0F
Butylacrylat ≥98% stabilisiert
Butylacrylat
Stabilized with up to 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 141-32-2 Molecular Formula: C7H12O2 Formula Weight: 128.17 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Fruit-like Melting Point: -64° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1749970 Merck Reference: 14,1539 UN No.: 2348 MDL No.: MFCD00009446
Formel: C₇H₁₂O₂
Molecular Weight: 128.17 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 0.895
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008809
CAS-Nummer: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3 III
Merck Index: 14,1539