Brompentafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
002832-50G 002832-250G 002832-1KG
FLUO002832-50GEA 45.9 EUR
FLUO002832-50G FLUO002832-250G FLUO002832-1KG
Brompentafluorbenzol
Brompentafluorbenzol
Formel: C₆BrF₅
Molecular Weight: 246.96 g/mol
Siedepunkt: 137
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1.9503 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000287
CAS-Nummer: 344-04-7
EINECS: 206-449-0