Chloracetaldehyddiethylacetal ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-2,2-diethoxyethan
L07661.22 L07661.36
L07661.22EA 47.6 EUR
L07661.22 L07661.36
Chloracetaldehyddiethylacetal ≥98%
Chloracetaldehyddiethylacetal
Purity: 98% CAS No.: 621-62-5 Molecular Formula: C6H13ClO2 Formula Weight: 152.62 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4160 Melting Point: -45° Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 969254 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000949
Formel: C₆H₁₃ClO₂
Molecular Weight: 152,62 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,018
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000949
CAS-Nummer: 621-62-5
EINECS: 210-695-4
UN: 1993
ADR: 3,III