Methyl-m-anisat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl-3-methoxybenzoat, 3-Anissäuremethylester, 3-Methoxybenzoesäuremethylester, m-Anissäuremethylester
L09041.09 L09041.18
L09041.09EA 38.1 EUR
L09041.09 L09041.18
Methyl-m-anisat ≥98%
Methyl-m-anisat
Purity: 98% CAS No.: 5368-81-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2208567 MDL No.: MFCD00017193
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 238 °C
Dichte: 1,15
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017193
CAS-Nummer: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5