1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
L09246.03 L09246.06
L09246.03EA 40.3 EUR
L09246.03 L09246.06
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin ≥98%
1,4-Bis(trimethylsilyl)-1,3-butadiin
Purity: 98% CAS No.: 4526-07-2 Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3 Formula Weight: 194.43 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1758268 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00009839
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
Molecular Weight: 194.42 g/mol
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Dichte: 0.752
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009839
CAS-Nummer: 4526-07-2
UN: 1325
ADR: 4.1 II