trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion überwiegend trans 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
trans-1,2-Dibenzoylethylen
L12643.03
L12643.06
L12643.03EA
22.1
EUR
L12643.03
L12643.06
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion überwiegend trans 96%
trans-1,4-Diphenyl-2-buten-1,4-dion
Purity: 96%
CAS No.: 959-28-4
Molecular Formula: C16H12O2
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 103-108°
Beilstein Reference: 743958
Formel:
C₁₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 236,27 g/mol Schmelzpunkt: 103…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003083 CAS-Nummer: 959-28-4 EINECS: 213-498-1 |