3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L12841.09 L12841.04
L12841.09EA 459 EUR
L12841.09 L12841.04
3-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure ≥98%
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 602-00-6 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 177-181° Beilstein Reference: 2372248
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017003
CAS-Nummer: 602-00-6