4-Methyl-2-pyridon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methylpyridin
L16188.06 L16188.14
L16188.06EA 73 EUR
L16188.06 L16188.14
4-Methyl-2-pyridon ≥98%
4-Methyl-2-pyridon
Purity: 98+% CAS No.: 13466-41-6 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 128-131° Boiling Point: 186-187°/12mm Beilstein Reference: 107082 MDL No.: MFCD00134298
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134298
CAS-Nummer: 13466-41-6