(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-2-Methyl-2-hepten-6-ol, (S)-(+)-6-Methylhept-5-en-2-ol, (S)-(+)-6-Hydroxy-2-methyl-2-hepten, (S)-(+)-2-Methylhept-2-en-6-ol
L18884.03
L18884.MD
L18884.03EA
168
EUR
L18884.03
L18884.MD
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol ≥99%
(S)-(+)-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 58917-26-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 78-80°/15mm
Beilstein Reference: 1720071
Optical Rotation: +18° (neat)
MDL No.: MFCD03093080
Formel:
C₈H₁₆O Siedepunkt: 78…80 °C (15 mmHg) Dichte: 0,844 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093080 CAS-Nummer: 58917-26-3 |