D-Cycloserin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
Achtung
Synonyme: D(+)-Cycloserin, D-4-Aminoisoxazolidin-3-on, (R)-(+)-Cycloserin
4030155.0005 4030155.0025
BACE4030155.0005EA 0 EUR
BACE4030155.0005 BACE4030155.0025
D-Cycloserin
D-Cycloserin
Formel: C₃H₆N₂O₂
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005353
CAS-Nummer: 68-41-7
EINECS: 200-688-4