4'-Brom-3'-nitroacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(4-Brom-3-nitrophenyl)ethan-1-on
BTB00581.250
BTB00581.1
CHMPBTB00581.250EA
0
EUR
CHMPBTB00581.250
MAYBBTB00581.1
4'-Brom-3'-nitroacetophenon
4'-Brom-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Molecular Weight: 244,04 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C |
MDL:
MFCD00016985 CAS-Nummer: 18640-58-9 EINECS: 242-469-6 |