2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,6-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,6-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,6-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid
BTB08663DA
BTB08663EA
BTB08663.50
BTB08663
MAYBBTB08663DAEA
0
EUR
MAYBBTB08663DA
MAYBBTB08663EA
MAYBBTB08663.50
MAYBBTB08663
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,6-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol |
MDL:
MFCD00012930 CAS-Nummer: 50709-36-9 EINECS: 256-730-7 |