3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
BTB08664.1
BTB08664EA
BTB08664.50
MAYBBTB08664.1EA
0
EUR
MAYBBTB08664.1
MAYBBTB08664EA
MAYBBTB08664.50
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213.49 g/mol |
MDL:
MFCD00012937 CAS-Nummer: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |