2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(2-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin, 2-Hydrazinobenzotrifluorid
RF01370DA
RF01370EA
MAYBRF01370DAEA
0
EUR
MAYBRF01370DA
MAYBRF01370EA
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00052687 CAS-Nummer: 365-34-4 |