Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Methyl-6-nitroveratrumat, 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäuremethylester
SB01833.1 SB01833.10 SB01833.50
MAYBSB01833.1EA 0 EUR
MAYBSB01833.1 MAYBSB01833.10 MAYBSB01833.50
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Methyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₁₀H₁₁NO₆
Molecular Weight: 241,2 g/mol
MDL: MFCD00007239
CAS-Nummer: 26791-93-5
EINECS: 248-008-5