2,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,5-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 1-(2,5-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,5-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid
SB01874.1
SB01874.10
SB01874.50
MAYBSB01874.1EA
0
EUR
MAYBSB01874.1
MAYBSB01874.10
MAYBSB01874.50
2,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ |
MDL:
MFCD00052266 CAS-Nummer: 50709-35-8 EINECS: 256-729-1 |