Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Methyl-4,5-dimethoxyanthranilat, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäuremethylester
SB01989DA
SB01989.10
SB01989.50
MAYBSB01989DAEA
0
EUR
MAYBSB01989DA
MAYBSB01989.10
MAYBSB01989.50
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₃NO₄ Molecular Weight: 211.22 g/mol |
MDL:
MFCD00014904 CAS-Nummer: 26759-46-6 EINECS: 247-967-7 |