Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
TL00305.1 TL00305.10 TL00305.50
MAYBTL00305.1EA 0 EUR
MAYBTL00305.1 MAYBTL00305.10 MAYBTL00305.50
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292,07 g/mol
MDL: MFCD00052925
CAS-Nummer: 35387-93-0