Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 4-Methoxy-3-nitrobenzoesäuremethylester
TL00923.250 TL00923.1
CHMPTL00923.250EA 0 EUR
CHMPTL00923.250 MAYBTL00923.1
Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoat
Methyl-4-methoxy-3-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211.17 g/mol
MDL: MFCD00024213
CAS-Nummer: 40757-20-8