Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Methoxy-2-nitrobenzoesäuremethylester
AN-1112-25G AN-1112-5G AN-1112-1G
COBBAN-1112-25GEA 739 EUR
COBBAN-1112-25G COBBAN-1112-5G COBBAN-1112-1G
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat
Methyl-5-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211.17 g/mol
MDL: MFCD00662902
CAS-Nummer: 2327-45-9