2-Brom-4-fluor-6-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1298-5G AN-1298-1G
COBBAN-1298-5GEA 0 EUR
COBBAN-1298-5G COBBAN-1298-1G
2-Brom-4-fluor-6-nitroanisol
2-Brom-4-fluor-6-nitroanisol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
MDL: MFCD10699605
CAS-Nummer: 179897-92-8