4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1544-5G
AN-1544-25G
AN-1544-100G
COBBAN-1544-5GEA
0
EUR
COBBAN-1544-5G
COBBAN-1544-25G
COBBAN-1544-100G
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₈BrClN₂ |
MDL:
MFCD00012941 CAS-Nummer: 622-88-8 |