5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Brom-2-fluor-3-pyridinylboronsäure, 5-Brom-2-fluorpyridin-3-boronsäure
BB-2660-5G BB-2660-25G BB-2660-1G
COBBBB-2660-5GEA 98.3 EUR
COBBBB-2660-5G COBBBB-2660-25G COBBBB-2660-1G
5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrFNO₂
Molecular Weight: 219,8 g/mol
MDL: MFCD04039317
CAS-Nummer: 501435-91-2