4-Brom-6-chlor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-6-chlor-3-pyridinylboronsäure, 4-Brom-6-chlorpyridin-3-boronsäure
BB-5077-1G
BB-5077-250M
COBBBB-5077-1GEA
1580
EUR
COBBBB-5077-1G
COBBBB-5077-250M
4-Brom-6-chlor-3-pyridinboronsäure
4-Bromo-6-chloro-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrClNO₂ Molecular Weight: 236.26 g/mol |
MDL:
MFCD09878338 CAS-Nummer: 957062-85-0 |