2-Brom-5-fluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-5-fluorpyridin-4-boronsäure, 2-Brom-5-fluor-4-pyridinylboronsäure
BB-5320-5G
BB-5320-1G
COBBBB-5320-5GEA
181
EUR
COBBBB-5320-5G
COBBBB-5320-1G
2-Brom-5-fluor-4-pyridinboronsäure
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrFNO₂ Molecular Weight: 219,8 g/mol |
MDL:
MFCD04973353 CAS-Nummer: 1072951-43-9 |