3-Brom-2-fluor-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-2-fluorpyridin-4-boronsäure, 3-Brom-2-fluor-4-pyridinylboronsäure
BB-9023-5G
BB-9023-1G
COBBBB-9023-5GEA
884
EUR
COBBBB-9023-5G
COBBBB-9023-1G
3-Brom-2-fluor-4-pyridinboronsäure
3-Bromo-2-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₄BBrFNO₂ |
MDL:
MFCD11855855 CAS-Nummer: 1150114-79-6 |