(4-Bromphenyl)methylsulfon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Brom-4-(methylsulfonyl)benzol
BK-4512-100G
BK-4512-25G
COBBBK-4512-100GEA
225
EUR
COBBBK-4512-100G
COBBBK-4512-25G
(4-Bromphenyl)methylsulfon
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇BrO₂S Molecular Weight: 235,1 g/mol |
MDL:
MFCD00025065 CAS-Nummer: 3466-32-8 EINECS: 222-421-0 |