Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Brom-3-methoxybenzoesäuremethylester
CA-4192-5G CA-4192-1G
COBBCA-4192-5GEA 130 EUR
COBBCA-4192-5G COBBCA-4192-1G
Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Methyl-4-brom-3-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
MDL: MFCD08436018
CAS-Nummer: 17100-63-9