Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brom-5-methoxybenzoesäuremethylester
CA-4294-100G
CA-4294-5G
CA-4294-25G
COBBCA-4294-100GEA
682
EUR
COBBCA-4294-100G
COBBCA-4294-5G
COBBCA-4294-25G
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Methyl-2-brom-5-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol |
MDL:
MFCD00051594 CAS-Nummer: 35450-36-3 |