5-Brom-2-ethoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4326-5G
CA-4326-25G
COBBCA-4326-5GEA
51.3
EUR
COBBCA-4326-5G
COBBCA-4326-25G
5-Brom-2-ethoxypyridin
5-Brom-2-ethoxypyridin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202.05 g/mol |
MDL:
MFCD00234311 CAS-Nummer: 55849-30-4 |