Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Methoxy-2-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4467-1G CA-4467-5G
COBBCA-4467-1GEA 127 EUR
COBBCA-4467-1G COBBCA-4467-5G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211,17 g/mol
MDL: MFCD06658482
CAS-Nummer: 181871-73-8