Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Methoxy-4-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4640-5G CA-4640-25G CA-4640-1G
COBBCA-4640-5GEA 259 EUR
COBBCA-4640-5G COBBCA-4640-25G COBBCA-4640-1G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Molecular Weight: 211,17 g/mol
MDL: MFCD00051967
CAS-Nummer: 5081-37-8