Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Brom-2-methoxybenzoesäuremethylester
CA-4658-5G
CA-4658-25G
CA-4658-1G
COBBCA-4658-5GEA
88.6
EUR
COBBCA-4658-5G
COBBCA-4658-25G
COBBCA-4658-1G
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
Methyl-4-brom-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245,07 g/mol |
MDL:
MFCD06797867 CAS-Nummer: 139102-34-4 |