Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Brom-4-methoxybenzoesäuremethylester
CA-4679-5G CA-4679-1G CA-4679-250M
COBBCA-4679-5GEA 312 EUR
COBBCA-4679-5G COBBCA-4679-1G COBBCA-4679-250M
Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Methyl-2-brom-4-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245.07 g/mol
MDL: MFCD12026001
CAS-Nummer: 17100-65-1