Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäuremethylester
CA-4789-5G
CA-4789-1G
COBBCA-4789-5GEA
98.3
EUR
COBBCA-4789-5G
COBBCA-4789-1G
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol |
MDL:
MFCD00210463 CAS-Nummer: 35450-37-4 |