Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Methyl-4,5-dimethoxyanthranilat, 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäuremethylester
CA-4968-5G CA-4968-1G
COBBCA-4968-5GEA 0 EUR
COBBCA-4968-5G COBBCA-4968-1G
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Methyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₄
Molecular Weight: 211.22 g/mol
MDL: MFCD00014904
CAS-Nummer: 26759-46-6
EINECS: 247-967-7